Przejdź do
112771
Methyl isothiocyanate
97%
Synonim(y):
Isothiocyanatomethane, Isothiocyanic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
103,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
253,50 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-132-5
Beilstein/REAXYS Number:
605319
MDL number:
Assay:
97%
103,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
21 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
bp
117-118 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
density
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isothiocyanate
SMILES string
CN=C=S
InChI
1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3
InChI key
LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl isothiocyanate (MITC) is a common soil fumigant byproduct that is toxic and corrosive, skin and respiratory irritant. It can be degraded and removed from contaminated waters by free radical reactions†.
Methyl isothiocyanate is an active chemical used as an anti-fermentative agent in wine and as an effective insecticide.
Application
Methyl isothiocyanate can be used:
  • For amino acid sequence analysis
  • To study the effect of pesticide Metam (methyl isothiocyanate is its active ingredient) in the streamside microbial communities
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E33904109258809934
description
97%
description
97%
description
99%
description
battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
99.9%
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble 16 parts, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.01 g/cm3
mp
30-34 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
mp
-55 °C
bp
117-118 °C (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
bp
79 °C (lit.)
bp
101 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)