252492
Benzyl isothiocyanate
98%
Synonim(y):
Benzyl mustard oil, Isothiocyanotaomethylbenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.601 (lit.)
tw
242-243 °C (lit.)
gęstość
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Klucz InChI
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- N
- -benzylthioureas by reacting with various amines.
- N-benzyl-O-alkyl carbamates by treating with long-chain alcohols.
- 3-mercapto-1,2,4-triazole building block by reacting with formylhydrazine via acyl thiosemicarbazide intermediate formation.
- S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathione and S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C