Merck
W394807
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
≥99%
Synonim(y):
Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer FEMA:
3948
Beilstein:
506746
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
musty; animal
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4443 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; animal
ciąg SMILES
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Methylcyclohexanone is a cyclic flavor ketone that is reported to be present in volatile oil of roasted sesame seeds.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Identification of volatile flavor components of the oil from roasted sesame seeds.
Nakamura S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1891-1899 (1989)