Merck
W394602
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexanone
≥98%
Synonim(y):
Tetrahydro-o-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer FEMA:
3946
Beilstein:
506751
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.179
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cooling; minty; peppermint
ciąg SMILES
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methylcyclohexanone is a cyclic ketone that is reported to occur in mint[1] and horse chestnut.[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Volatiles of common horsechestnut (Aesculus hippocastanum L.)(Hippocastanaceae) peels and seeds.
Buchbauer G, et al.
J. Essent. Oil Res., 6(5), 507-511 (1994)
Acaricidal potency of active constituent isolated from Mentha piperita and its structural analogs against pyroglyphid mites.
Lee HW & Lee HS.
Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistr, 58(4), 597-602 (2015)
Halis T Balaydın et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1352-1357 (2012-01-11)
The Naturally occurring novel cyclohexanonyl bromophenol 2(R)-2-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)cyclohexanone (4) was synthesized as a racemic compound. Cyclohexylphenyl methane derivatives (10-17) with Br, OMe, CO, and OH were also obtained. Inhibition of four human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I, II, IV