Merck
W322105
Sigma-Aldrich
Phenethyl hexanoate
≥97%, FG
Synonim(y):
Phenethyl caproate
Wybierz wielkość
W322105-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
285,00 zł
1 KG
727,00 zł
10 KG
3820,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W322105-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
285,00 zł
1 KG
727,00 zł
10 KG
3820,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Numer FEMA:
3221
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10882
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.261
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; floral; waxy; sweet
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-2-3-5-10-14(15)16-12-11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9H,2-3,5,10-12H2,1H3
Klucz InChI
BUYNWUMUDHPPDS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Phenethyl hexanoate is a volatile aroma constituent of alcoholic beverages such as wine[1], beer[2] and grape brandy.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of minor volatile constituents of wine.
Hardy PJ & Ramshaw EH.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 21(1), 39-41 (1970)
Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of hop aroma constituents in beer.
Tressl R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1422-1426 (1978)
Composition of neutral volatile constituents in grape brandies.
Schreier P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 27(2), 365-372 (1979)
Sha Sha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(1), 123-131 (2016-12-19)
The aroma profile of Chinese roasted sesame-like flavor type liquor was investigated by means of headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis (HS-SPME-AEDA). Sixty-three odor-active regions were detected by HS-SPME-AEDA with flavor dilution (FD) factors >5, and 58 of these