Merck
W322120
Sigma-Aldrich
Phenethyl hexanoate
natural (US), ≥97%, FG
Synonim(y):
Phenethyl caproate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Numer FEMA:
3221
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.261
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; floral; woody; waxy; sweet
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-2-3-5-10-14(15)16-12-11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9H,2-3,5,10-12H2,1H3
Klucz InChI
BUYNWUMUDHPPDS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Phenethyl hexanoate is an ester found naturally in red wine, stinkhorn mushrooms, fermented leaves of Cassia obtusifolia, etc. It is used commercially as a flavor ingredient.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Constituents of Kawal, fermented Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad.
Mbaiguinam M, et al.
African Journal of Biotechnology, 4(10) (2005)
Vapor pressures and vaporization enthalpies of a series of esters used in flavors by correlation gas chromatography.
Kozlovskiy, M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 86(10), 65-74 (2015)
Volatile compounds in stinkhorn (Phallus impudicus L. ex Pers.) at different stages of growth.
Pudil F, et al.
European Scientific Journal, 10(9) (2014)
Aroma recovery in wine dealcoholization by SCC distillation.
Belisario-Sanchez YY, et al.
Food and Bioprocess Technology, 5(6), 2529-2539 (2012)