pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
tw
272 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; green; woody
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-8-11-15-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,2-4,8,11H2,1H3
Klucz InChI
UUGLJVMIFJNVFH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves