477028
2-Hydroxyethyl methacrylate
≥99%, contains ≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
zawiera
≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
tw
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Klucz InChI
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.