Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268,00 zł 227,80 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCSN(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-488-0
Beilstein/REAXYS Number:
1744916
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
227,80 zł
Cena katalogowa268,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
245 °C (lit.)
mp
75-77 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=S)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
InChI key
MNOILHPDHOHILI-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?