Przejdź do
S1266
Sucrose monodecanoate
Synonim(y):
Capric acid sucrose ester, Sucrose monocaprate, n-Decanoylsucrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H40O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.55
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-828-3
Beilstein/REAXYS Number:
4924317
MDL number:
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
496.55 g/mol
CMC
2.5
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
InChI key
STVGXWVWPOLILC-LUQRLMJOSA-N
Analysis Note
Mixture of esters
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
841102526038590OP
description
-
description
BioXtra, ≥97.0% (TLC)
description
98%
description
OmniPur®, 20% W/V
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mol wt
496.55 g/mol
mol wt
524.60 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
CMC
2.5
CMC
0.3
CMC
-
CMC
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)