Kluczowe dokumenty
W290807
Piperidine
≥99%, FCC
Synonim(y):
Hexahydropyridine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
23 mmHg ( 20 °C)
63.6 mmHg ( 37.8 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; floral; sweet
ciąg SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Klucz InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?