Przejdź do
1.06059
Benzoesan metylu
EMPLURA®
Synonim(y):
Methyl benzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
438,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
202-259-7
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
438,00 zł
Cena katalogowa584,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.36 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
510 °C
potency
1177 mg/kg LD50, oral (Rat), 2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
8.6-20 % (v/v)
impurities
≤0.05% Sulfated ash, ≤0.1% Water, ≤0.2% Free acid (as benzoic acid)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
transition temp
flash point 82 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako kwas benzoesowy): ≤ 0,2 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1,086 - 1,088
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
Woda: ≤ 0,1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.00223W268313M29908
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-12 °C
mp
−12 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
199 °C/1013 hPa
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesan metylu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106059602504022536072579
106059250004022536072555
106059100004022536072548