Kluczowe dokumenty
8.00198
Sigma-Aldrich
Kwas heksanowy
for synthesis
Synonim(y):
Hexanoic acid, Caproic acid
Wybierz wielkość
5 ML
88,00 zł
250 ML
126,00 zł
1 L
352,00 zł
25 L
2220,00 zł
88,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
88,00 zł
250 ML
126,00 zł
1 L
352,00 zł
25 L
2220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
205-550-7
NACRES:
NA.22
88,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
380 °C
siła działania
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
206 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
temp. przejścia
flash point 110 °C
gęstość
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup