Merck
W221902
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde
≥96.0%
Synonim(y):
Butanal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer FEMA:
2219
Beilstein:
506061
Numer WE:
Nr Rady Europy:
91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.003
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
90 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥96.0%
temp. samozapłonu
390 °F
granice wybuchowości
12.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.380 (lit.)
tw
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cocoa; green; musty; pungent
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Apple, pear, carrot, white bread, beer, cooked rice.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniel Norberg et al.
Journal of computational chemistry, 29(3), 392-406 (2007-07-04)
The stepwise and concerted pathways for the McLafferty rearrangement of the radical cations of butanal (Bu(+)) and 3-fluorobutanal (3F-Bu(+)) are investigated with density functional theory (DFT) and ab initio methods in conjunction with the 6-311+G(d,p) basis set. A concerted transition
N Gregory et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 44(8), 1223-1227 (2006-03-17)
Bovine soles and shavings from the heel were used in laboratory tests that examined the softening and swelling effects of rainwater, cow slurry (faeces plus urine), urine, silage effluent, and washings from recently laid concrete. Formalin, glutaraldehyde and butyraldehyde were
Virender K Rehan et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 301(1), L1-L8 (2011-04-12)
The underlying mechanisms and effector molecules involved in mediating in utero smoke exposure-induced effects on the developing lung are only beginning to be understood. However, the effects of a newly discovered category of smoke, i.e., thirdhand smoke (THS), on the
Adi Mizrahi et al.
Nature neuroscience, 6(11), 1201-1207 (2003-10-07)
In many regions of the adult mammalian brain, pronounced changes in synaptic input caused by lesions or severe sensory deprivation induce marked sprouting or retraction of neuronal dendrites. In the adult olfactory bulb, adult neurogenesis produces less pronounced, but continuously
Zhifeng Huang et al.
PloS one, 6(6), e20669-e20669 (2011-06-16)
As one of fibroblast growth factor (FGF) family members, FGF21 has been extensively investigated for its potential as a drug candidate to combat metabolic diseases. In the present study, recombinant human FGF21 (rhFGF21) was modified with polyethylene glycol (PEGylation) in