Przejdź do
418102
Butyraldehyde
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonim(y):
Butanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
647,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-646-6
Beilstein/REAXYS Number:
506061
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
390 °F
purified by
redistillation
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
organoleptic
pungent
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Butyraldehyde, also known as Butanal, is an aliphatic aldehyde, that is commonly used as a versatile building block in various organic reactions, such as in the synthesis of diverse C4–C8 alcohols, esters, amines, and carboxylic acids.
Application
Butyraldehyde can be used as a reactant in the:
  • Reductive amination of various nitroarene derivatives to synthesize mono-N-alkylated aniline derivatives.
  • Ionic liquid-catalyzed Knoevenagel condensation with active methylene compounds to synthesize substituted electrophilic alkenes.
  • NiCl2-catalyzed synthesis of α-aminonitriles by reacting with amines and trimethylsilyl cyanides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2730281549W221902
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
anhydrous, 99.8%
description
≥96.0%, FG
assay
≥99.5%
assay
-
assay
99.8%
assay
≥96.0%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
bp
75 °C (lit.)
bp
75 °C (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyraldehyde
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-72-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)