Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł 251,60 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NHC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-322-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
251,60 zł
Cena katalogowa296,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
bp
220 °C/2 mmHg (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
functional group
amine, ester
SMILES string
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3
InChI key
GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 4-(butylamino)benzoate is an ethyl ester of 4-(butylamino)-benzoic acid. It is used in chemical synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 68-70 °C (lit.) | mp 149-151 °C (lit.) |
| form powder | form powder |
| bp 220 °C/2 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group ester, amine | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?