Przejdź do
E29109
2-Ethylhexanal
96%
Synonim(y):
2-Ethylcapronaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
149,25 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-596-5
Beilstein/REAXYS Number:
1700556
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
149,25 zł
Cena katalogowa199,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
impurities
<4% 2-ethylhexanoic acid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethylhexanal is an aliphatic aldehyde used as an intermediate to produce various useful products such as perfumes, disinfectants, paints, warning agents, insecticides, and leak detectors.
Application
2-Ethylhexanal can be used as:
  • A reductant in the Mukaiyama epoxidation of cis-cyclooctene.
  • A reactant in the Horner-Wadsworth-Emmons reaction to synthesize cis-α,β-unsaturated amides.
  • A starting material to synthesize 2-ethylhexanoic acid using manganese(II) acetate as a catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68938645340185914
description
96%
description
puriss., ≥97.0% (GC)
description
purum, ≥99% (GC)
description
99%
assay
96%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.835 g/mL at 20 °C
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
115-117 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406
refractive index
n20/D 1.438
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylhexanal
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)