Merck
W217808
Sigma-Aldrich
Butyl alcohol
≥99.9%, FCC
Synonim(y):
1-Butanol, n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Numer FEMA:
2178
Beilstein:
969148
Numer WE:
Nr Rady Europy:
52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.004
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
2.55 (vs air)
Próba
≥99.9%
temp. samozapłonu
649 °F
granice wybuchowości
11.2 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; vanilla
ciąg SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R W Wulkan et al.
The International journal of biochemistry, 18(11), 1045-1051 (1986-01-01)
The butanol extraction method of Morton (1950), a routine step in enzyme purification, is discussed with special reference to a hydrophobic form of alkaline phosphatase from human liver tissue. This form slowly precipitates from butanol-extracted liver tissue homogenates stored at
Joel G Davis et al.
Nature, 491(7425), 582-585 (2012-11-23)
Hydrophobic hydration is considered to have a key role in biological processes ranging from membrane formation to protein folding and ligand binding. Historically, hydrophobic hydration shells were thought to resemble solid clathrate hydrates, with solutes surrounded by polyhedral cages composed
A L Gainer et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 123(1-2), 11-17 (1982-08-04)
Neutrophils were isolated in good yield from fresh whole blood and their alkaline phosphatase was solubilized. Inhibitor studies using L-phenylalanylglycylglycine, L-phenylalanine and L-homoarginine revealed a distinct pattern of inhibition for each of the crude or purified preparations of the human
Jie Yao et al.
Nature communications, 5, 5670-5670 (2014-11-29)
Layer-structured two-dimensional nanomaterials are a family of materials with strong covalent bonding within layers and weak van der Waals interaction between layers, whose vertical thickness can be thinned down to few nanometer and even single atomic layer. Bismuth chalcogenides are
Pazhamalai Anbarasan et al.
Nature, 491(7423), 235-239 (2012-11-09)
Nearly one hundred years ago, the fermentative production of acetone by Clostridium acetobutylicum provided a crucial alternative source of this solvent for manufacture of the explosive cordite. Today there is a resurgence of interest in solventogenic Clostridium species to produce