Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
4 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł |
20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 172.515
vapor density
2.55 (vs air)
assay
≥99.5%
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
balsamic; sweet; whiskey
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.5%, FCC, FG | description natural, ≥99.5%, FCC, FG | description anhydrous, 99.8% | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) |
| grade FG, Kosher | grade Kosher, FG, Halal, natural | grade anhydrous | grade puriss. p.a., ACS reagent |
| organoleptic balsamic; sweet; whiskey | organoleptic balsamic; sweet; whiskey | organoleptic - | organoleptic - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| food allergen no known allergens | food allergen no known allergens | food allergen - | food allergen - |
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay 99.8% | assay ≥99.5% (GC) |
| agency meets purity specifications of JECFA | agency meets purity specifications of JECFA | agency - | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur., USP/NF |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl alcohol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-36-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?