Merck
T74004
Sigma-Aldrich
2,5,6-Trimethylbenzimidazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
239-240 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc2nc(C)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C10H12N2/c1-6-4-9-10(5-7(6)2)12-8(3)11-9/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
AFNRMRFWCAJQGP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)