Merck
852198
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate monohydrate
98%
Wybierz wielkość
1 G
717,00 zł
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
717,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O6P · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
148 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Klucz InChI
QQMAPZSBBNPXKS-VWZUFWLJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)