Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32151902
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-488-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
116595
Assay:
≥99%
Form:
powder
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
202-205 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2nc[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay ≥99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form crystals | form crystals |
| mp 202-205 °C (lit.) | mp 71-73 °C (lit.) | mp 69-71 °C (lit.) | mp 64-66 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?