Kluczowe dokumenty
365246
2-Nitrophenyl selenocyanate
97.5%
Synonim(y):
1-Nitro-2-selenocyanatobenzene, o-Nitrophenyl selenocyanate, o-Nitrophenyl selenocyanide, o-Nitrophenylselenyl cyanide
Wybierz wielkość
332,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
332,00 zł
Polecane produkty
Próba
97.5%
mp
140-142 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1[Se]C#N
InChI
1S/C7H4N2O2Se/c8-5-12-7-4-2-1-3-6(7)9(10)11/h1-4H
Klucz InChI
LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- to study the mechanism of its reaction with the zinc/thiolate clusters of metallothionein[1]
- in the preparation of 2,3-seco-5 α-cholestane-2,3-diol[2]
- in the preparation of 4α-methyl-2,3-seco-5 α-cholestane-2,3-diol[2]
- in the preparation of 2-nitrophenylselenyl derivative[3]
- in the synthesis of 3α-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17β-ol[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?