Kluczowe dokumenty
T30201
3,3′-Thiodipropionic acid
97%
Synonim(y):
Bis(2-carboxyethyl) sulfide
Wybierz wielkość
156,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
156,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
131-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?