Przejdź do
D5392
Dithiodiglycolic acid
≥98%
Synonim(y):
2,2′-Dithiodiacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-019-8
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CSSCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1-9-10-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
DLLMHEDYJQACRM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhancement of octacalcium phosphate via Dithiodiglycolic acid: Research on the interlayer expansion of octacalcium phosphate illustrates the forced oxidation of Dithiodiglycolic acid intercalated molecules within its interlayers, showcasing a novel application in material science and chemical engineering (Sugiura et al., 2023).
  • Drug delivery systems: A study on redox-responsive self-assembly PEG nanoparticles enhanced by triptolide, where Dithiodiglycolic acid plays a critical role, demonstrates its potential in improving the efficacy of antitumor treatments, providing insights into pharmaceutical applications (Wang et al., 2018).
  • Synthesis and medicinal applications: A comprehensive study on the synthesis and biological evaluation of Dithiodiglycolic acid derivatives via oxidative coupling of thiols highlights its utility in medicinal chemistry, offering new avenues for drug design and development (Bakulina et al., 2019).
  • Redox-sensitive coordination polymers: The development of redox-sensitive nanoscale coordination polymers for drug delivery and cancer theranostics utilizes Dithiodiglycolic acid, providing significant advancements in cancer treatment strategies (Zhao et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
55056650636PHL89166
description
≥98%
description
98%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98%
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)