Przejdź do
8.08626
Kwas 3,3′-tiodipropionowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas tiodihydrakrylowy, siarczek bis(2-karboksyetylu)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
141,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S(CH2CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-841-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
141,00 zł
Cena katalogowa188,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
128-131 °C
transition temp
flash point 126-129 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T30201T30007109010
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
97%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
128-131 °C
mp
131-134 °C (lit.)
mp
128-131 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
-
transition temp
flash point 126-129 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 3,3′-tiodipropionowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
262.4 °F - closed cup
flash_point_c
128 °C - closed cup