Przejdź do
109010
3,3′-Dithiodipropionic acid
95%
Synonim(y):
2-Carboxyethyl disulfide, Bis(2-carboxyethyl) disulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCOCH2CH2SSCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-284-0
Beilstein/REAXYS Number:
1778543
MDL number:
Assay:
95%
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
155-158 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, disulfide
SMILES string
OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′-Dithiodipropionic acid forms monolayers on a polycrystalline gold electrode through a self-assembly procedure to form gold 3,3′-dithiodipropionic acid self-assembled monolayer modified electrode. It is the precursor substrate in the synthesis of 3-mercaptopropionic acid-containing polythioesters. It is added as primary carbon supplement in the culture medium of novel betaproteobacterium, strain DPN7.
Application
3,3′-Dithiodipropionic acid was used as capping agent for introducing charge on gold nanoparticles surfaces.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T30201C1560543761
description
95%
description
97%
description
95%
description
≥95.0% (NT)
assay
95%
assay
97%
assay
95%
assay
≥95.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
155-158 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.)
mp
287-290 °C (lit.), 288-293 °C
functional group
disulfide, carboxylic acid
functional group
thioether
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, disulfide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?