Merck
S4808
Sigma-Aldrich
cis-Stilbene
96%
Synonim(y):
cis-1,2-Diphenylethylene, Isostilbene
Wybierz wielkość
1 G
222,00 zł
5 G
926,00 zł
10 G
1190,00 zł
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
222,00 zł
5 G
926,00 zł
10 G
1190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Beilstein:
1616739
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
96%
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.622 (lit.)
bp
82-84 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)\C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11-
Klucz InChI
PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Opis ogólny
cis-Stilbene can undergo epoxidation in the presence of supported gold nanoparticles (AuNP) and using cumene as a solvent to form a mixture of cis- and trans-stilbene oxides.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Epoxidation of stilbene using supported gold nanoparticles: cumyl peroxyl radical activation at the gold nanoparticle surface.
Crites COL, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(18), 2289-2291 (2014)
Jana L van den Berg et al.
The journal of physical chemistry. A, 124(29), 5999-6008 (2020-06-26)
Previously, it has been demonstrated that external electric fields may be used to exert control over chemical reactivity. In this study, the impact of a strong, nonresonant IR field (1064 nm) on the photoisomerization of cis-stilbene is investigated in cyclohexane
Daniel T Bregante et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(20), 6888-6898 (2017-04-30)
Group IV and V framework-substituted zeolites have been used for olefin epoxidation reactions for decades, yet the underlying properties that determine the selectivities and turnover rates of these catalysts have not yet been elucidated. Here, a combination of kinetic, thermodynamic
Amani A Mahbub et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 13(10), 1601-1613 (2013-06-26)
Mortality rates for leukemia are high despite considerable improvements in treatment. Since polyphenols exert pro-apoptotic effects in solid tumors, our study investigated the effects of polyphenols in haematological malignancies. The effect of eight polyphenols (quercetin, chrysin, apigenin, emodin, aloe-emodin, rhein
Hassan E Eldesouky et al.
Scientific reports, 10(1), 6089-6089 (2020-04-10)
Azole antifungals are vital therapeutic options for treating invasive mycotic infections. However, the emergence of azole-resistant isolates combined with limited therapeutic options presents a growing challenge in medical mycology. To address this issue, we utilized microdilution checkerboard assays to evaluate