Merck
QBD11100
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®3-oxyamine HCl
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
50 MG
611,00 zł
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
611,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35ClN4O6S
Masa cząsteczkowa:
471.01
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCO[NH3+].[Cl-]
Klucz InChI
WWKHANWNJGBXKU-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotin-98693-oxyamine.HCl umożliwia znakowanie biotyną cząsteczek z wolnymi aldehydami lub ketonami. Produkty zawierające biotynę-98693-oksyaminę tworzą oksymy. Odczynniki te są bardzo przydatne do znakowania węglowodanów, glikoprotein i innych cząsteczek biotyną po utlenieniu węglowodanu lub glikanu za pomocą perowinianu sodu lub przez chemiczną instalację aldehydu lub ketonu na cząsteczce docelowej. Dystans dPEG® to PEG o pojedynczej masie cząsteczkowej (16,6 Å), który zapewnia doskonałą rozpuszczalność w wodzie, jednocześnie odsuwając cząsteczkę biotyny od powierzchni znakowanej cząsteczki w celu zwiększenia wiązania z awidyną lub streptawidyną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)