Merck
QBD10195
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-MAL
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
25 MG
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1340,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H71N5O16S
Masa cząsteczkowa:
922.09
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O
Klucz InChI
FMIDVLYXFRCQAD-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotin-986911-MAL wykorzystuje dobrze znaną, specyficzną reakcję Michaela między grupą maleimidową a wolnym sulfhydrylem, aby umożliwić specyficzne dla miejsca znakowanie biotyną cząsteczek w środowisku wodnym w zakresie pH 6,5 - 7,5. Odstęp 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej (50,5 Å) zapewnia precyzyjny odstęp między cząsteczką biotyny a znakowaną cząsteczką. Odstęp 9869 nadaje znakowanej cząsteczce rozpuszczalność w wodzie, jednocześnie zmniejszając immunogenność, agregację i wytrącanie znakowanych biomolekuł lub innych znakowanych związków.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)