Przejdź do
B3770
(+)-Biotinamidohexanoic acid hydrazide
≥90% (TLC), powder
Synonim(y):
(+)-Biotin-ε-aminocaproyl hydrazide, (+)-Biotin-X-hydrazide, (+)-Biotinamidocaproyl hydrazide, BACH, N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29N5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.50
UNSPSC Code:
12352125
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H29N5O3S/c17-21-14(23)8-2-1-5-9-18-13(22)7-4-3-6-12-15-11(10-25-12)19-16(24)20-15/h11-12,15H,1-10,17H2,(H,18,22)(H,21,23)(H2,19,20,24)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI key
IJJWOSAXNHWBPR-HUBLWGQQSA-N
Application
Biotinylation reagent with aminocaproic spacer for aldehyde groups (e.g., periodate-oxidized sugars) and carboxylic acids. Typically used for coupling to glycoproteins through the carbohydrate by hydrazone bond formation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14407B1267671460
assay
≥90% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
acetic acid: 20 mg/mL
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)