Merck
QBD10196
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-NH2
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, alpha-(2-aminoethyl)-omega-[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
Wybierz wielkość
100 MG
1670,00 zł
1000 MG
5940,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1670,00 zł
1000 MG
5940,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H66N4O13S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
770.97
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O
Klucz InChI
SHPHAOSBFNWGAC-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotyna-986911-amina to pojedyncza cząsteczka o masie cząsteczkowej dPEG® zawierająca końcową pierwszorzędową aminę, która umożliwia znakowanie biotyną z precyzyjnymi odstępami do cząsteczek zawierających wolny kwas karboksylowy lub grupę aldehydową. W przypadku małych peptydów i małych cząsteczek znakowanie może być specyficzne dla miejsca, podczas gdy w przypadku większych cząsteczek, takich jak białka, znakowanie może być bardziej losowe. Pojedyncza masa cząsteczkowa przekładki dPEG® (44,1 Å) pozwala użytkownikowi precyzyjnie dostosować odległość między biotyną a cząsteczką docelową w celu uzyskania optymalnego wiązania między biotyną a awidyną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)