QBD10593
DBCO-dPEG ®12-MAL
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C3=C(C#CC4=C(C2)C=CC=C4)C=CC=C3)=O
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3