Merck
P1525
Sigma-Aldrich
trans-Platinum(II)diammine dichloride
Synonim(y):
trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
Wybierz wielkość
1 G
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pt(NH3)2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
340 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian G Hartinger et al.
Inorganic chemistry, 47(1), 17-19 (2007-12-11)
A proof-of-principle study on the application of a top-down electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometric approach for characterization of the primary binding sites of the platinum anticancer agents cisplatin, transplatin, and oxaliplatin on ubiquitin is presented. Through
Leticia Cubo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (18)(18), 3457-3466 (2009-04-22)
Three (15)N-labelled trans-Pt(ii) amine complexes with isopropylamine ((15)N-ipa), methylamine ((15)N-ma) and dimethylamine ((15)N-dma) have been prepared and characterized. 2D [(1)H,(15)N] HSQC NMR spectroscopy was used to obtain the rate and equilibrium constants for the aquation of trans-[PtCl(2)((15)N-ipa)((15)N-ma)] ((15)N-1), trans-[PtCl(2)((15)N-dma)((15)N-ma)] ((15)N-2)
Andrei V Karotki et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 14(7), 1129-1138 (2009-06-19)
Human metallothioneins, small cysteine- and metal-rich proteins, play an important role in the acquired resistance to platinum-based anticancer drugs. These proteins contain a M(II)4(CysS)11 cluster and a M(II)3(CysS)9 cluster localized in the alpha-domain and the beta-domain, respectively. The noninducible isoform
Leticia Cubo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(36), 9139-9146 (2009-08-06)
A novel trans-platinum(II) complex bearing one dimethylamine (dma) and one methylamine (ma) ligand, namely trans-[PtCl(2)(dma)(ma)], recently synthesised and characterised in our laboratory, displayed relevant antiproliferative properties in vitro, being more active than the parent complex, trans-[PtCl(2)(dma)(ipa)], which has isopropylamine (ipa)
Angela Casini et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 14(5), 761-770 (2009-03-17)
Electrospray ionisation mass spectrometry was used to analyse the reactions of metal compounds with mixtures of selected proteins. Three representative medicinally relevant compounds, cisplatin, transplatin and the organometallic ruthenium compound RAPTA-C, were reacted with a pool of three proteins, ubiquitin