Przejdź do
71768
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, ≥99.0% (enzymatic), powder or crystals
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Synonim(y):
p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP disodium hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥99.0% (enzymatic)
form
powder or crystals
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
impurities
≤0.1% free nitrophenol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Chromogenic substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases. The reaction produces a soluble end product that is yellow in color. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
Application
4-nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate has been used:
  • as a substrate to measure the kinetic parameters of phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 (PTEN) phosphatase activity
  • as substrate to assay acid phosphatase activity
  • as substrate to assay bound antibodies with anti-rabbit/human alkaline phosphatase conjugate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4645N2765P5869
assay
≥99.0% (enzymatic)
assay
≥97%
assay
-
assay
-
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤0.1% free nitrophenol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Oklahoma
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Works
    Compound worked perfectly in the enzyme assay in laboratory experiment.
    Helpful?