Merck
O1858
Sigma-Aldrich
1-Octadecanethiol
98%
Synonim(y):
Mercaptan C18, Octadecyl mercaptan, Stearyl mercaptan
Wybierz wielkość
25 ML
183,00 zł
100 ML
504,00 zł
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
183,00 zł
100 ML
504,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.56
Beilstein:
1811934
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
bp
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Klucz InChI
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Octadecanethiol (ODT) is an alkanethiol with a long carbon chain mainly used as a self-assembled monolayer (SAM) for surface modification of a wide range of materials. It facilitates superhydrophobicity with high wettability and low surface energy.[1][2]
Zastosowanie
ODT is used in the surface modification of gold nanoparticle (AuNPs)/Nickel (Ni) foam conjugate for the preparation of a 3D surface enhanced Raman spectroscopy(SERS) substrate for the detection of organic pollutants.[3] It may also be used enhance the superhydrophobic properties for different materials like nano-sized copper films,[4] graphene and silica for different applications like mercury detection and electrochemical analysis.[5][1]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Three-dimensional superhydrophobic surface-enhanced Raman spectroscopy substrate for sensitive detection of pollutants in real environments.
Zhao H, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(8), 4330-4337 (2015)
Fabrication of super-hydrophobic nano-sized copper films by electroless plating.
Liu X, et al.
Thin Solid Films, 518(14), 3731-3734 (2010)
Electrochemical investigation of dynamic interfacial processes at 1-octadecanethiol-modified copper electrodes in halide-containing solutions.
Ma HY, et al.
Electrochimica Acta, 48(28), 4277-4289 (2003)
Ken Kobayashi et al.
Journal of chromatography. A, 1110(1-2), 95-101 (2006-02-14)
Three types of thiol compounds (n-octadecanethiol, thiophenol, and 2-phenylethanethiol) were used to modify the gold-coated polystyrene particles (dp. 5microm) to prepare a stationary phase for capillary liquid chromatography through the formation of self-assembled monolayer. The column with n-octadecanethiol-modified gold-coated polystyrene
Adhesion and friction studies of microsphere-patterned surfaces in contact with atomic force microscopy colloidal probe.
Zhang X, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 401(28), 90-96 (2012)
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf