Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 669,00 zł |
Informacje o tej pozycji
669,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
refractive index
n20/D 1.352 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl3F13Si/c9-25(10,11)2-1-3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)24/h1-2H2
InChI key
PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
• Precision Microfluidics: Essential release agent for soft lithography (PDMS molding), ensuring high-fidelity channel replication and preventing polymer adhesion.
• Bio-Antifouling: Creates inert interfaces that minimize non-specific protein adsorption and unwanted cellular adhesion in diagnostic devices.
• Nanoelectronics (OFETs): Improves gate dielectric performance by reducing surface energy and leakage current, enhancing the air-stability of organic semiconductors.
• MEMS/NEMS Lubrication: Functions as a molecular lubricant to reduce stiction and friction in nanoscale electromechanical systems, extending device lifespan.
• Superhydrophobic Nanostructures: Functionalizes nanotube arrays to create biomimetic "slippery" surfaces for controlled droplet transport and self-cleaning medical tools.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 96% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| density 1.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.934 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.554 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.3299 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.352 (lit.) | refractive index n20/D 1.359 (lit.) | refractive index n20/D 1.338 (lit.) | refractive index n20/D 1.344 |
| bp 192 °C (lit.) | bp 92 °C/45 mmHg (lit.) | bp 76-80 °C/8 mmHg (lit.) | bp - |
| assay ≥95% | assay 96% | assay - | assay 98% |
| functional group silyl | functional group fluoro | functional group - | functional group silyl |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78560-45-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?