Przejdź do
87193
1-Tetradecanethiol
≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
201,75 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.45
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-209-2
Beilstein/REAXYS Number:
1742653
MDL number:
201,75 zł
Cena katalogowa269,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461
density
0.846 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C14H30S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
GEKDEMKPCKTKEC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Tetradecanethiol (TDT) is an alkanethiol used as a self-assembled monolayer (SAM) which may be used to functionalize a variety of nanoparticles. It is a hydrophobic ligand. It is highly oriented and acts as a hole-injection barrier on the nanoparticle surface.
Application
TDT is used as a self-assembled monolayer (SAM) on gold nanoparticle(AuNP) based electrodes for bi-enzymer glucose biosensors. The surface modification was done by soaking the electrodes in TDT solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
704709O1858H12005
description
≥98.0% (GC)
description
95%
description
98%
description
96%
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
assay
98%
assay
96%
form
liquid
form
solid
form
-
form
liquid
density
0.846 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.461
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)