Merck
510467
Sigma-Aldrich
1-Undecanethiol
98%
Synonim(y):
1-UDT, 11-Mercapto-1-undecanol, Undecyl Mercaptan
Wybierz wielkość
5 G
478,00 zł
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
478,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
103-104 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
Klucz InChI
CCIDWXHLGNEQSL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Undecanethiol (UDT) is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces. It immobilizes the surface atoms and enhances the absorption of proteins. It can be synthesized by reacting bromo-1-undecanol and thiourea and subsequent purification using ethyl acetate.[1][2]
Zastosowanie
UDT can be used to functionalize polycarbonate filter membrane for immunological experiments which can further be used in the fabrication of plasmonic flow through biosensor based applications.[2] SAM of UDT can be used in the colloidal gold enhanced immunoassay.[3] It may be used to form SAM on quartz crystal microbalance (QCM) gold electrodes which can be used as adhesive intermediate layers.[4]
Used to form hydrophilic SAMs and in mixed SAMs as spacers to provide a hydrophilic background. Also can be used to reduce non-specific protein adsorption.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Permeability of alkanethiol self-assembled monolayers adsorbed on copper electrodes to molecular oxygen dissolved in 0.5 M Na2SO4 solution.
Ishibashi M, et al.
Electrochimica Acta, 41(2), 241-248 (1996)
Sulfate ion sensing based on a quartz-crystal microbalance immobilized with barium sulfate crystals grown on a self-assembled monolayer of phosphorylated 11-mercapto-1-undecanol.
Eun H and Umezawa Y
Analytica Chimica Acta, 375(1-2), 155-165 (1998)
Chong-You Chen et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 311-320 (2018-02-15)
The creation of bioactive substrates requires an appropriate interface molecular environment control and adequate biological species recognition with minimum nonspecific attachment. Herein, a straightforward approach utilizing chemical lift-off lithography to create a diluted self-assembled monolayer matrix for anchoring diverse biological
Nako Nakatsuka et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(28), 23490-23500 (2018-06-01)
Aptamers are chemically synthesized oligonucleotides or peptides with molecular recognition capabilities. We investigated recognition of substrate-tethered small-molecule targets, using neurotransmitters as examples, and fluorescently labeled DNA aptamers. Substrate regions patterned via microfluidic channels with dopamine or   l-tryptophan were selectively recognized
Kanwal M Iqbal et al.
Microorganisms, 8(2) (2020-01-26)
The persistence of bacterial pathogens within environmental matrices plays an important role in the epidemiology of diseases, as well as impacts biosurveillance strategies. However, the adaptation potentials, mechanisms for survival, and ecological interactions of pathogenic bacteria such as Yersinia pestis
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.