Przejdź do
674516
1-Hexadecanethiol
99%
Synonim(y):
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.51
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-846-6
Beilstein/REAXYS Number:
1748495
MDL number:
Assay:
99%
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.), 20-24 °C
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hexadecanethiol (HDT) is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) by linking sulfur ions with the surface atoms. The methyl groups form a network with the aqueous phase that allows the formation of hydrophobic surfaces with low surface tension.
Application
Used to prepare thiol-functionalized 1.5 nm gold nanoparticles via a ligand exchange process with triphenylphosphine-stabilized nanoparticles. Used in the formation of hydrophobic SAMs. Due to the length of the alkane chain, the resulting monolayer is highly ordered.
HDT functionalized gold surfaces with pentacene form a low injection barrier, which can be used to enhance the performance of pentacene organic field effect transistors (OFETs). It can also be used to immobilize silver nanoparticles (AgNPs), synthesized by reducing silver phosphine precursors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
52270822063739286
description
99%
description
≥95.0% (GC)
description
for synthesis
description
99% (GC)
assay
99%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥88.0% (GC)
assay
99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
18-20 °C (lit.), 20-24 °C
mp
18-20 °C (lit.)
mp
18-20 °C
mp
−81-−80 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.), n20/D 1.464
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.450
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
bp
-
bp
150-154 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexadecanethiol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)