Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 455,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.29
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
230-854-1
MDL number:
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.457
density
0.843 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCC(CC)CS
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
UCJMHYXRQZYNNL-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethylhexanethiol is an organothiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces such as metal oxides and metals. It modifies the surface by acting as a corrosion inhibitor and increases the stability of the surface.
Application
2-Ethylhexanethiol can be used as a capping agent on the gold surface for the development of chemiresistive vapor sensors. It also forms a SAM on copper indium sulfide (CuInS2) which can be used as an active layer on organic electronic devices such as organic light emitting diodes (OLEDs) and solar cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% (GC) | description 99% (GC) | description 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay 97% | assay 99% (GC) | assay 99% (GC) | assay 98% |
| density 0.843 g/mL at 25 °C | density 0.832 g/mL at 25 °C | density - | density 0.841 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.457 | refractive index n20/D 1.450 | refractive index - | refractive index n20/D 1.459 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?