Merck
N29805
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
95%
Synonim(y):
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2)9SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4999 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Klucz InChI
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on