221457
N,N-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
99%
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
107-109 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3(2)4;/h4H,1-2H3;1H
Klucz InChI
HWWVAHCWJLGKLW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3