Merck
P74354
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolidinol
98%
Synonim(y):
3-Hydroxypyrrolidine
Wybierz wielkość
1 G
306,00 zł
5 G
1450,00 zł
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
306,00 zł
5 G
1450,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Beilstein:
102542
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
Klucz InChI
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1