Merck
674281
1,11-Undecanedithiol
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2(CH2)9CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.44
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4983
density
0.9333 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChI key
ODMTYGIDMVZUER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - open cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)