Merck
M73001
Sigma-Aldrich
3-Methylpiperidine
99%
Synonim(y):
β-Pipecoline, 3-Pipecoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.17
Beilstein:
79807
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
tw
125-126 °C/763 mmHg (lit.)
gęstość
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity
  • CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain
  • Aurora kinase inhibitors
  • Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
  • 1,3,5-Oxadiazinones
  • Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1