Przejdź do
236276
3-Methylpyridine
≥99.5%
Synonim(y):
3-Picoline, 3-Methylpyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-636-9
Beilstein/REAXYS Number:
1366
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
~1000 °F
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Electrochemical oxidation of 3-methylpyridine (3-MP) at synthetic boron-doped diamond (BDD) thin film electrode has been investigated by cyclic voltammetry and bulk electrolysis. 3-Methylpyridine forms adduct with 2,6-dichloro-4-nitrophenol and the structure of adduct has been determined by X-ray diffraction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P42053131490239615
description
≥99.5%
description
99%
description
98%
description
99%
assay
≥99.5%
assay
99%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
alcohol: miscible(lit.), water: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylpyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)