Kluczowe dokumenty
M72803
2-Methylpiperidine
98%
Synonim(y):
α-Pipecoline, 2-Pipecoline, NSC 31047, NSC 462
Wybierz wielkość
291,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
291,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
118-119 °C/753 mmHg (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?