Merck
478059
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrrolidine
96%
Wybierz wielkość
2 G
671,00 zł
10 G
1940,00 zł
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
671,00 zł
10 G
1940,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
97-99 °C/744 mmHg (lit.)
gęstość
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methylpyrrolidine is a substituted pyrrolidine. It is one of the major bioactive compounds found in Teucrium manghuaense.[1] The hydrodenitrogenation of 2-methylpyrrolidine in the presence of sulfided NiMo/γ-Al2O3 catalyst has been studied.[2]
Zastosowanie
2-Methylpyrrolidine may be used as a guest molecule for the synthesis of nonasil-[4158], a clatharate compound.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
37.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Extraction of Teucrium manghuaense and evaluation of the bioactivity of its extract.
Yin G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 10(10), 4330-4341 (2009)
Jennifer Zablocki et al.
Chirality, 32(5), 619-631 (2020-03-11)
An enantiomerically pure (R)-2-methylpyrrolidine-based anilino squaraine crystallizes in two chiral polymorphs adopting a monoclinic C2 and an orthorhombic P21 21 21 structure, respectively. By various thin-film preparation techniques, a control of the polymorph formation is targeted. The local texture of
Nagaraju Rajana et al.
Journal of chromatographic science, 57(9), 769-777 (2019-09-11)
Acetamide is a potential genotoxic impurity; it should control in drug substance based on daily dosage level. It forms from base-contaminated acetonitrile and by-product of some drug substances. The available methods for acetamide in drug substance and water samples were
On the Formation of Pentylpiperidine in the Hydrodenitrogenation of Pyridine.
Wang H and Prins R.
Catalysis Letters, 126(1-2), 1-9 (2008)