Przejdź do
522902
(S)-(+)-2-Methylpiperidine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +35°, c = 3.5 in hexane
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
117-121 °C (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
NNWUEBIEOFQMSS-LURJTMIESA-N
Application
(S)-(+)-2-Methylpiperidine has been used in the preparation of (S)-N-(3-(2-pipecolin-1-yl)propyl)phthalimide by reacting with N-(3-bromopropyl)phthalimide. It may also be used as a starting material in the multi-step synthesis of (2S,6S)-(+)-solenopsin A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
397164665614186511
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
117-121 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
74-76 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4853 (lit.)
optical activity
[α]20/D +35°, c = 3.5 in hexane
optical activity
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +31°, c = 1 in toluene
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15.56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)